Imprimer
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7929-25G PC7929-5G
APOSPC7929-25GEA 1470 EUR
APOSPC7929-25G APOSPC7929-5G
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
Formule: C₃ClF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998196
Numéro CAS: 2804-49-1