Imprimer
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3-Bromo-6-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Bromo-6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
PC7915-1G PC7915-5G
APOSPC7915-1GEA 85.7 EUR
APOSPC7915-1G APOSPC7915-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475911
Numéro CAS: 957120-30-8