Imprimer
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7894-100MG PC7894-50MG
APOSPC7894-100MGEA 88.6 EUR
APOSPC7894-100MG APOSPC7894-50MG
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
Formule: C₁₃H₁₅FN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09921638
Numéro CAS: 154170-01-1