Imprimer
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,3-Bis(trifluoromethyl)propanoic acid, 4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric acid
PC7854L-1G PC7854L-5G
APOSPC7854L-1GEA 65.5 EUR
APOSPC7854L-1G APOSPC7854L-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid
Formule: C₅H₄F₆O₂
Poids moléculaire: 210.074 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236630
Numéro CAS: 17327-33-2
UN: 3265
ADR: 8 III