Imprimer
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Hydroxy-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butane
PC7854E-1G PC7854E-5G
APOSPC7854E-1GEA 234 EUR
APOSPC7854E-1G APOSPC7854E-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
Formule: C₅H₆F₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236628
Numéro CAS: 17327-35-4