Imprimer
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluate, 4-(Methoxycarbonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
PC7828-5G PC7828-1G PC7828-25G
APOSPC7828-5GEA 23.5 EUR
APOSPC7828-5G APOSPC7828-1G APOSPC7828-25G
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃NO₄
Poids moléculaire: 249.143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08282772
Numéro CAS: 228418-45-9