Imprimer
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Chlorosulphonyl)-4-fluoronaphthalene
PC7792-1G PC7792-500MG PC7792-5G
APOSPC7792-1GEA 145 EUR
APOSPC7792-1G APOSPC7792-500MG APOSPC7792-5G
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride 97%
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₆ClFO₂S
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091376
Numéro CAS: 316-69-8
UN: 1759
ADR: 8,III