Imprimer
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7776-25G PC7776-5G
APOSPC7776-25GEA 192 EUR
APOSPC7776-25G APOSPC7776-5G
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈ClFO₂
Poids moléculaire: 202.61 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095401
Numéro CAS: 4793-20-8
UN: 1993
ADR: 3 III