Imprimer
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7774-25G PC7774-5G PC7774-100G
APOSPC7774-25GEA 29 EUR
APOSPC7774-25G APOSPC7774-5G APOSPC7774-100G
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈ClFO₂
Poids moléculaire: 202.61 g/mol
Point d'ébullition: 239…241 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204388
Numéro CAS: 167758-87-4