Imprimer
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7758-1G PC7758-5G PC7758-25G
APOSPC7758-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7758-1G APOSPC7758-5G APOSPC7758-25G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
Poids moléculaire: 223.47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143430
Numéro CAS: 201849-18-5