Imprimer
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-methylbenzene
PC7757-25G PC7757-100G
APOSPC7757-25GEA 127 EUR
APOSPC7757-25G APOSPC7757-100G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
Poids moléculaire: 223.47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143269
Numéro CAS: 201849-17-4