Imprimer
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7755-250MG PC7755-1G PC7755-5G
APOSPC7755-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC7755-250MG APOSPC7755-1G APOSPC7755-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Poids moléculaire: 253.453 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672928
Numéro CAS: 289038-22-8