Imprimer
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile, (2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC7746-1G PC7746-25G PC7746-5G
APOSPC7746-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7746-1G APOSPC7746-25G APOSPC7746-5G
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 99%
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094439
Numéro CAS: 886761-96-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III