Imprimer
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7745-1G PC7745-5G
APOSPC7745-1GEA 132 EUR
APOSPC7745-1G APOSPC7745-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃BrClFO
Point de fusion: 20…22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094438
Numéro CAS: 111771-13-2
UN: 3265
ADR: 8,III