2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆F₃N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659792 Numéro CAS: 10057-46-2 |