Imprimer
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
PC7695-1G PC7695-5G
APOSPC7695-1GEA 200 EUR
APOSPC7695-1G APOSPC7695-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₃ClF₆N₂
Point de fusion: 154…156 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12547949
Numéro CAS: 1209789-75-2