Imprimer
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7691-1G PC7691-5G
APOSPC7691-1GEA 140 EUR
APOSPC7691-1G APOSPC7691-5G
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Formule: C₁₄H₇F₆I
Poids moléculaire: 416.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368762
Numéro CAS: 886762-46-5