Imprimer
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)propan-1-one
PC7689-1G PC7689-250MG PC7689-5G
APOSPC7689-1GEA 284 EUR
APOSPC7689-1G APOSPC7689-250MG APOSPC7689-5G
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Formule: C₉H₈BrFO
Poids moléculaire: 231.062 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09955286
Numéro CAS: 186036-09-9
UN: 3265
ADR: 8 III