Imprimer
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-[2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 2-Bromo-2',4'-difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
PC7675-1G PC7675-250MG
APOSPC7675-1GEA 963 EUR
APOSPC7675-1G APOSPC7675-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formule: C₉H₄BrF₅O
Poids moléculaire: 303.023 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12547947
Numéro CAS: 1211707-65-1
UN: 3265
ADR: 8 III