Imprimer
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,5-Difluoro-3-methoxy-2-nitrobenzene, 3,5-Difluoro-2-nitrophenyl methyl ether
PC7672-1G PC7672-250MG PC7672-5G
APOSPC7672-1GEA 102 EUR
APOSPC7672-1G APOSPC7672-250MG APOSPC7672-5G
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Point de fusion: 59,5…59.9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11865203
Numéro CAS: 66684-61-5