Imprimer
(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7545-100MG PC7545-1G PC7545-250MG
APOSPC7545-100MGEA 115 EUR
APOSPC7545-100MG APOSPC7545-1G APOSPC7545-250MG
(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethylamine 98%
(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
Formule: C₉H₁₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779100
Numéro CAS: 672906-67-1