Imprimer
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7516-1G PC7516-25G PC7516-5G
APOSPC7516-1GEA 24.4 EUR
APOSPC7516-1G APOSPC7516-25G APOSPC7516-5G
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₇H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024449
Numéro CAS: 1111637-74-1