Imprimer
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
PC7515-1G PC7515-250MG
APOSPC7515-1GEA 295 EUR
APOSPC7515-1G APOSPC7515-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08057413
Numéro CAS: 951247-75-9