Imprimer
2,4-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4-Difluorophenyl triflate
PC7501-1G PC7501-5G PC7501-250MG
APOSPC7501-1GEA 198 EUR
APOSPC7501-1G APOSPC7501-5G APOSPC7501-250MG
2,4-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,4-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₃F₅O₃S
Poids moléculaire: 262.154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784321
Numéro CAS: 264135-49-1