Imprimer
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7480A-1G PC7480A-5G
APOSPC7480A-1GEA 87 EUR
APOSPC7480A-1G APOSPC7480A-5G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Formule: C₉H₈F₃NO
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085177
Numéro CAS: 99705-50-7