Imprimer
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7419-1G PC7419-5G
APOSPC7419-1GEA 97.3 EUR
APOSPC7419-1G APOSPC7419-5G
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₃NO₃
Poids moléculaire: 300.029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407438
Numéro CAS: 874774-41-1