4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BrFNO Poids moléculaire: 218.023 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143262 Numéro CAS: 202865-64-3 |