Imprimer
4,4,4-Trifluorobutanamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4,4-Trifluorobutyramide
PC7347-1G PC7347-5G
APOSPC7347-1GEA 271 EUR
APOSPC7347-1G APOSPC7347-5G
4,4,4-Trifluorobutanamide 97%
4,4,4-Trifluorobutanamide
Formule: C₄H₆F₃NO
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00526200
Numéro CAS: 461-34-7