Imprimer
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7309-100MG PC7309-10MG PC7309-25MG
APOSPC7309-100MGEA 790 EUR
APOSPC7309-100MG APOSPC7309-10MG APOSPC7309-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Formule: C₆H₁₁FO₅
Point de fusion: 123…128 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00797602
Numéro CAS: 31077-88-0