Imprimer
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC7292D-1G PC7292D-5G
APOSPC7292D-1GEA 79.9 EUR
APOSPC7292D-1G APOSPC7292D-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Formule: C₄H₃ClF₆O
Point d'ébullition: 81 °C
Densité: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236120
Numéro CAS: 25364-98-1