4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-5-bromo-trifluoromethoxybenzene, 5-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethyl ether, 5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluoroanisole
Formule:
C₇H₃BrF₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660160 Numéro CAS: 886496-45-3 UN: 1993 ADR: 3,III |