Imprimer
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (6-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 3-Borono-4-bromo-2-fluorotoluene, 6-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC7276-1G PC7276-25G PC7276-5G
APOSPC7276-1GEA 65.5 EUR
APOSPC7276-1G APOSPC7276-25G APOSPC7276-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrFO₂
Point de fusion: 136…139 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258741
Numéro CAS: 957061-15-3