Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7275-1G PC7275-5G
APOSPC7275-1GEA 92.8 EUR
APOSPC7275-1G APOSPC7275-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258744
Numéro CAS: 957061-14-2