Imprimer
2-Bromo-5-fluorostyrene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Bromo-2-ethenyl-4-fluorobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-2-vinylbenzene
PC7261-1G PC7261-250MG
APOSPC7261-1GEA 140 EUR
APOSPC7261-1G APOSPC7261-250MG
2-Bromo-5-fluorostyrene
2-Bromo-5-fluorostyrene
Formule: C₈H₆BrF
Poids moléculaire: 201.036 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09749661
Numéro CAS: 828267-47-6
UN: 1993
ADR: 3 III