Imprimer
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethoxy)benzylsulphonyl chloride, [2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
PC7251-1G PC7251-250MG
APOSPC7251-1GEA 261 EUR
APOSPC7251-1G APOSPC7251-250MG
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749658
Numéro CAS: 116827-38-4
UN: 3261
ADR: 8,III