1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Fluoro-4-[3-(piperazin-1-yl)propoxy]benzene
Formule:
C₁₃H₁₉FN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094420 Numéro CAS: 91940-44-2 |