Imprimer
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Amino(2,5-difluorophenyl)acetic acid, 2-Amino-2-(2,5-difluorophenyl)ethanoic acid
PC7231-1G PC7231-5G PC7231-10G
APOSPC7231-1GEA 337 EUR
APOSPC7231-1G APOSPC7231-5G APOSPC7231-10G
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662504
Numéro CAS: 243448-17-1