Imprimer
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-amine
PC7196-1G PC7196-5G
APOSPC7196-1GEA 297 EUR
APOSPC7196-1G APOSPC7196-5G
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₆F₆N₂
Point de fusion: 157…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669716
Numéro CAS: 917561-99-0