Imprimer
2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7195-1G PC7195-250MG
APOSPC7195-1GEA 582 EUR
APOSPC7195-1G APOSPC7195-250MG
2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
Formule: C₁₀H₉FN₂
Point de fusion: 203…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272513
Numéro CAS: 203506-29-0