Imprimer
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7187-1G PC7187-500MG
APOSPC7187-1GEA 364 EUR
APOSPC7187-1G APOSPC7187-500MG
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₈F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272471
Numéro CAS: 49612-01-3