2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄BrClFN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10698796 Numéro CAS: 85462-59-5 |