2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine
Formule:
C₇H₇F₃N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07375385 Numéro CAS: 886371-24-0 |