Imprimer
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7159-25G PC7159-5G
APOSPC7159-25GEA 272 EUR
APOSPC7159-25G APOSPC7159-5G
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₃BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749655
Numéro CAS: 283173-83-1
UN: 2735
ADR: 8,III