Imprimer
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7157-1G PC7157-5G
APOSPC7157-1GEA 237 EUR
APOSPC7157-1G APOSPC7157-5G
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Formule: C₁₄H₉F₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749654
Numéro CAS: 471469-89-3