Imprimer
Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate) 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7156-1G PC7156-5G
APOSPC7156-1GEA 145 EUR
APOSPC7156-1G APOSPC7156-5G
Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate) 95%
Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate)
Formule: C₉H₃F₁₃O₄
Point d'ébullition: 151 °C
Densité: 1,592 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460494
Numéro CAS: 63863-43-4
UN: 1760
ADR: 8,III