Imprimer
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7151-1G PC7151-250MG PC7151-5G
APOSPC7151-1GEA 261 EUR
APOSPC7151-1G APOSPC7151-250MG APOSPC7151-5G
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile 97%
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Point éclair: >90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258967
Numéro CAS: 948014-31-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III