4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Methyl-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule:
C₁₁H₈F₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00100260 Numéro CAS: 140908-88-9 |