Imprimer
Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% en solution aqueuse
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7130-100G PC7130-10G PC7130-50G
APOSPC7130-100GEA 236 EUR
APOSPC7130-100G APOSPC7130-10G APOSPC7130-50G
Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% en solution aqueuse
Trifluoroacetaldehyde monohydrate
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @ 150-180C - distill off & react at once.
Formule: C₂HF₃O·H₂O
Point d'ébullition: 104…105 °C
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167359
Numéro CAS: 33953-86-5
UN: 1989
ADR: 3,II