Imprimer
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7105-1G PC7105-5G
APOSPC7105-1GEA 147 EUR
APOSPC7105-1G APOSPC7105-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile 97%
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile
Formule: C₁₃H₇F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064969
Numéro CAS: 892501-99-4