Imprimer
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
PC7101-1G PC7101-250MG
APOSPC7101-1GEA 201 EUR
APOSPC7101-1G APOSPC7101-250MG
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₃BF₃NO₃
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064984
Numéro CAS: 906352-77-0